Documentos Principais
328009
Sigma-Aldrich
ERK Inhibitor III
The ERK Inhibitor III, also referenced under CAS 331656-92-9, controls the biological activity of ERK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
ERK Inhibitor III
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10N6O5
Número CAS:
Peso molecular:
318.25
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A cell-permeable furanyl-nitroaminoguanidine ERK-binding (KD of ~13 µM) compound that acts as a substrate-, but not ATP-, site-targeting inhibitor of ERK. Selectively inhibits the EGF-stimulated cellular phosphorylation of ERK substrates Rsk-1 and Elk-1, but not that of ERK1/2 or the anisomycin-induced phosphorylation of the p38 substrate ATP-2 in HeLa cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
KD = ~13 µM against ERK
Primary Target
ERK
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Chen, F., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 6281.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2