324905
Epirubicin Hydrochloride - CAS 56390-09-1 - Calbiochem
A cell-permeable antitumor antibiotic.
Sinônimo(s):
Epirubicin Hydrochloride - CAS 56390-09-1 - Calbiochem, 4ʹ-Epidoxorubicin, HCl
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
orange-red
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
chave InChI
MWWSFMDVAYGXBV-FGBSZODSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antitumor antibiotic
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sandri, M.I., et al. 1996. Br. J. Cancer73, 1518.
Boddy, A.V., et al. 1995. Eur. J. Cancer31A, 69.
Pouna, P., et al. 1995. Cancer. Chemother. Pharmacol.35, 257.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3