324900
L-(–)-Epinephrine-(+)-bitartrate
α,β-Adrenergic receptor agonist.
Sinônimo(s):
L-(–)-Epinephrine-(+)-bitartrate, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol, Adrenaline Bitartrate
descrição
Merck USA index - 14, 3619
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
ethanol: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C[C@H](O)c1cc(c(cc1)O)O)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
chave InChI
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
α,β-Adrenergic receptor agonist
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Mohan, C., et al. 1991. Arch. Biochem. Biophys.287, 18.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3