260964
DNA-PK Inhibitor V
The DNA-PK Inhibitor V, also referenced under CAS 404009-46-7, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
DNA-PK Inhibitor V, AMA37, Aryl Morpholine Analog 37, 1-(2-Hydroxy-4-morpholin-4-yl-phenyl)-phenyl-methanone
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(CCOCC3)c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-16-12-14(18-8-10-21-11-9-18)6-7-15(16)17(20)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,12,19H,8-11H2
chave InChI
FALILNHGILFDLC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
DNA-PK
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Willmore, E., et al. 2004. Blood,103, 4659.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1