260960
DNA-PK Inhibitor
The DNA-PK Inhibitor, also referenced under CAS 20357-25-9, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
DNA-PK Inhibitor, DMNB, 4,5- Di methoxy-2- nitro benzaldehyde, DNA-Dependent Protein Kinase Inhibitor, DMNB, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, DNA-Dependent Protein Kinase Inhibitor
Ensaio
≥90% (GC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
bright yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
DNA-PK activity
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Durant, S., and Karran, P. 2003. Nucleic Acids Res.31, 5501.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3