260575
1-Deoxymannojirimycin, Hydrochloride
A specific α-mannosidase I inhibitor that blocks conversion of high mannose to complex oligosaccharides.
Sinônimo(s):
1-Deoxymannojirimycin, Hydrochloride, DMJ, 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol, HCl
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C6H13NO4/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
LXBIFEVIBLOUGU-KVTDHHQDSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
α-mannosidase-I
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Fuhrmann, U., et al. 1984. Nature307, 755.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1