220285
Chelerythrine Chloride
Naturally-occurring alkaloid.
Sinônimo(s):
Chelerythrine Chloride
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Merck USA index - 14, 2051
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
potência
660 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
light yellow to yellow
solubilidade
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[n+]1(c2c(c5c(c1)c(c(cc5)OC)OC)ccc3c2cc4c(c3)OCO4)C
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
WEEFNMFMNMASJY-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Jarvis, W.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 1707.
Barg, J., et al. 1992. J. Neurochem.59, 1145.
Herbert, J.M., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.172, 993.
Ko, F., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1052, 360.
Walterova, D., et al. J. Med. Chem.24, 1100.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3