219457
Cdk Inhibitor, p35 - CAS 471270-60-7 - Calbiochem
Sinônimo(s):
Cdk Inhibitor, p35 - CAS 471270-60-7 - Calbiochem, 2-(3-Hydroxypropylamino)-6-( o-hydroxybenzylamino)-9-isopropylpurine
About This Item
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This product has been discontinued.
An analog of Olomoucine (Cat. No. 495620) that acts as a potent inhibitor of Cdk1 (IC50 = 100 nM) and Cdk2 (IC50 = 80 nM). Also displays anti-proliferative and pro-apoptotic effects. The correlation between inhibition of Cdk1/Cdk2 and inhibition of cell proliferation suggests that the anti-proliferative effects are due, in part, to Cdk inhibition.
Ações bioquímicas/fisiológicas
CDK1, CDK2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13