219330
β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535
The β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535, also referenced under CAS 108409-83-2, controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535, N-(2-Methyl-4-nitro)-2,4-dichlorosulfonamide, Wnt Pathway Inhibitor IX
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2c(cc(cc2)[N+](=O)[O-])C)c1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C13H10Cl2N2O4S/c1-8-6-10(17(18)19)3-5-12(8)16-22(20,21)13-7-9(14)2-4-11(13)15/h2-7,16H,1H3
chave InChI
AXNUEXXEQGQWPA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3