218826
Caspase-3/7 Inhibitor I
The Caspase-3/7 Inhibitor I, also referenced under CAS 220509-74-0, controls the biological activity of Caspase-3/7. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Caspase-3/7 Inhibitor I, 5-[(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidino]sulfonylisatin
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C14H16N2O5S/c1-21-8-9-3-2-6-16(9)22(19,20)10-4-5-12-11(7-10)13(17)14(18)15-12/h4-5,7,9H,2-3,6,8H2,1H3,(H,15,17,18)/t9-/m0/s1
chave InChI
SLQMNVJNDYLJSF-VIFPVBQESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
caspase-3
Embalagem
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Lee, D., et al. 2000. J. Biol. Chem. 275, 16007.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1