217713
Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102
The Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102, also referenced under CAS 444722-95-6, controls the biological activity of Cdk1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102, 6-Cyclohexylmethoxy-2-(4ʹ-sulfamoylanilino)purine
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)Nc2nc3[nH]cnc3c(n2)OCC4CCCCC4
InChI
1S/C18H22N6O3S/c19-28(25,26)14-8-6-13(7-9-14)22-18-23-16-15(20-11-21-16)17(24-18)27-10-12-4-2-1-3-5-12/h6-9,11-12H,1-5,10H2,(H2,19,25,26)(H2,20,21,22,23,24)
chave InChI
OWXORKPNCHJYOF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cdk1/cyclin B, Cdk2/cyclin A3
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sayle, K.L., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 3079.
Davies, T.G., et al. 2002. Nat. Struct. Biol.9, 745.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1