217590
Anti-CD40 Mouse mAb (EA-5)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone EA-5
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EA-5, monoclonal
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Outras notas
Law, C.L., et al. 1990. Leukemia4, 732.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1