Documentos Principais
204889-M
Millipore
Anti-Complement 5a Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Complement 5a, rabbit polyclonal, is monospecific for human C5a complement component. It is validated for ELISA, Western blotting, and ouchterlony.
Monospecific for human C5a complement component as determined by OT.
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes complement component C5a.
Imunogênio
Human
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (see comments)
Ouchterlony (use undiluted)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Undiluted serum.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Monospecific for complement component C5a as determined by ouchterlony. This antibody is also reported to work for ELISA and immunoblotting. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1