Documentos Principais
197228
Sigma-Aldrich
BCRP Inhibitor IV, YHO-13351
The BCRP Inhibitor IV, YHO-13351 controls the biological activity of BCRP.
Sinônimo(s):
BCRP Inhibitor IV, YHO-13351, Diethylaminoacetic acid, 1-(5-(( Z)-2-cyano-2-(3,4-dimethoxyphenyl)vinyl)thiophen-2-yl)piperidin-4-yl ester, Methanesulfonate, Diethylaminoacetic acid, 1-(5-((Z)-2-cyano-2-(3,4-dimethoxyphenyl)vinyl)thiophen-2-yl)piperidin-4-yl ester, Methanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H33N3O4S · xCH4O3S
Peso molecular:
483.62 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
yellow
solubilidade
water: 25 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CN(CC)CC)OC(CC1)CCN1C(S2)=CC=C2/C=C(C(C=C3)=CC(OC)=C3OC)\C#N.[xCH3SO3H]
Descrição geral
An in vivo bioavailable (~87%; t1/2<5 mins. during p.o. and i.v. administration) and highly water soluble (>100 mg/ml) diethylaminoacetate prodrug of YHO-13177 (Cat. No. 197227) that reverses BCRP-mediated irinotecan resistance in P388/BCRP and HCT116/BCRP xenograft mouse models, and suppresses tumor growth and significantly enhances the survival (100 or 200 mg/kg, i.p.).
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Yamazaki, R., et al. 2011. Mol. Cancer Ther.10, 1252.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3