Documentos Principais
197227
Sigma-Aldrich
BCRP Inhibitor III, YHO-13177
The BCRP Inhibitor III, YHO-13177 controls the biological activity of BCRP.
Sinônimo(s):
BCRP Inhibitor III, YHO-13177, ( Z)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(5-(4-hydroxypiperidin-1-yl)thiophen-2-yl)acrylonitrile, (Z)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(5-(4-hydroxypiperidin-1-yl)thiophen-2-yl)acrylonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H22N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
370.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC1)CCN1C(S2)=CC=C2/C=C(C#N)/C3=CC(OC)=C(OC)C=C3
Descrição geral
A cell-permeable acrylonitrile compound that potently inhibits breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2)-mediated drug export and reverses BCRP-mediated drug resistance in vitro (half maximal in the range 0.01 - 1 µM) without altering the BCRP expression levels (in ≤ 6 hrs.). Shown to selectively enable the intracellular accumulation of anticancer drugs and potentiate the cytotoxicity of BCRP-expressing carcinoma cells with no effect either on the P-glycoprotein/ABCB1- and MDRP1-mediated export or on the drug sensitivity of parental cells (IC50 >10 µM in A549 cells). An in vivo bioavailable and readily water soluble prodrug of YHO-13177, BCRP Inhibitor IV, YHO-13351 is also available (Cat. No. 197228).
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Yamazaki, R., et al. 2011. Mol. Cancer Ther.10, 1252.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3