196806
Bax Channel Blocker II, iMAC2 - CAS 335166-00-2 - Calbiochem
A MAC (Mitochondrial Apoptosis-induced Channel) inhibitor iMAC1 tructural analog that is reported to be less potent than iMAC1 in blocking Bid-induced cytochrome c release in cell-free mitochondria preparations.
Sinônimo(s):
Bax Channel Blocker II, iMAC2 - CAS 335166-00-2 - Calbiochem, (±)-3,6-Dibromo-9-(2-fluoro-3-piperazin-1-yl-propyl)-carbazole, 2HCl, MAC Inhibitor II
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bombrun, A., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4365.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13