Documentos Principais
1.93803
Supelco
Óxido de titânio (IV)
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Titanium(IV) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Ti
Número CAS:
Peso molecular:
79.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
11181502
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the particle size of TiO2 in the product 1938030521, Emplura Titanium(IV) oxide?
    1 answer
    1. Unfortunately, the particle size for this product is not determined.