Documentos Principais
1.93694
Supelco
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Sinônimo(s):
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CoO4S · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
281.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
cadeia de caracteres SMILES
[Co+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3