Documentos
1.93654
Supelco
Sodium nitrite
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sodium nitrite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
NNaO2
Número CAS:
Peso molecular:
69.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3