Documentos Principais
1.93629
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Copper(II) nitrate trihydrate
About This Item
Fórmula linear:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
241.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
laboratory grade
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
solid
densidade
2.05 g/cm3 at at 20 °C
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
chave InChI
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93629.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3