Documentos
1.93603
Supelco
Cloreto de mercúrio(II)
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Mercury(II) chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Hg
Número CAS:
Peso molecular:
271.50
Código UNSPSC:
12352302
grau
laboratory grade
pressão de vapor
1.7 hPa ( at 236 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
99%
forma
crystalline powder
Impurezas
0.05%
pf
277 °C (531 °F)
densidade
5.440 g/cm3
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93603.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93603.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3