Documentos Principais
1.93418
Supelco
Ácido oxálico di-hidratado
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Oxalic acid dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
(COOH)2 · 2 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
126.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
chave InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93418.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93418.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93418.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1