Documentos Principais
1.93403
Supelco
Ácido fosfórico
≥85%, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Ácido ortofosfórico
About This Item
Fórmula linear:
H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.00
Beilstein:
1921286
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥85%
p.e.
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93403.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93403.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93403.5021: 5 L, Minimum order quantity: 4
1.93403.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Outras notas
O ácido fosfórico concentrado é aproximadamente 85% H3PO4 (aquoso).
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash