189404
Aurora Kinase Inhibitor II
The Aurora Kinase Inhibitor II, also referenced under CAS 331770-21-9, controls the biological activity of Aurora Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Aurora Kinase Inhibitor II, 4-(4ʹ-Benzamidoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline, Aurora Kinase Inhibitor II
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C23H20N4O3/c1-29-20-12-18-19(13-21(20)30-2)24-14-25-22(18)26-16-8-10-17(11-9-16)27-23(28)15-6-4-3-5-7-15/h3-14H,1-2H3,(H,27,28)(H,24,25,26)
chave InChI
IMYVCWQAHSYYOO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aurora Kinase
Embalagem
Advertência
Outras notas
Mortlock, A.A., et al. 2005. Curr. Top. Med. Chem.5, 807.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1