Documentos Principais
1.751188
Millipore
Prosep® Ultra Plus
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011308
ligand
recombinant protein A
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Prosep®
Parâmetros
<800 cm/hr mobile phase velocity
A do leito
300 mm
Matriz
controlled pore glass (CPG) base material
tamanho de partícula
60 μm
pH
1.5 – 8.5
capacidade
>50 mg/mL binding capacity(dynamic; typically; 10% breakthrough at 3–6 min residence time)
≥67 mg/mL binding capacity (hIgG)(static; typically)
Embalagem
Bottle
Armazenamento e estabilidade
2–8 °C, plus bacteriostat (recommended for long-term storage)
Informações legais
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1