Documentos Principais
1711-10250
Millipore
Unidade de alta pureza NovaSeptum®
High Purity Application; 250mL
Sinônimo(s):
General sampling, high purity application, 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Nível de qualidade
tamanho da agulha
1.0 mm
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Parâmetros
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
250 mL sample volume
Impurezas
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
conector
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrição geral
A amostragem única de seu produto é fundamental em todo o processo de fabricação. Um resultado impreciso ou falso positivo pode levar à quarentena, assim como pode exigir a repetição da análise.
Com a Unidade de alta pureza da NovaSeptum®, a contaminação não é mais uma ameaça. Ideal para processos assépticos e estéreis, o design fechado garante que sua amostra será isolada do ponto de amostragem até a análise. A NovaSeptum® também permite a economia de materiais preciosos com seu design compacto, sem pernas mortas.
A ampla variedade de conectores padrão e personalizados garante a capacidade de coletar amostras onde quer que seja necessário. As unidades de amostragem de alta pureza são ideais para testes de esterilidade, testes pirogênicos, testes de endotoxina, análise química, análise de pH e aplicações de fermentação, além de aplicações que exigem afinidade muito baixa para proteínas, carboidratos complexos ou moléculas pequenas. Está disponível como um saco plano para fácil armazenamento e suspensão.
Aplicação
Testes de esterilidade, testes pirogênicos, testes de endotoxina, análises químicas, análises de pH e aplicações de fermentação
Nota de preparo
Método de esterilização
Irradiação beta (feixe eletrônico) mínimo de 25 kGy de acordo com a norma ISO 11137 TIR nº 27
Outras notas
Consulte a Declaração de Origem Animal
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany