Documentos Principais
1.51485
Millipore
Hibar® 250-25 LiChrospher® Si 60 (5 µm)
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nível de qualidade
Nota de análise
Pressure: ≤ 70 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13