1.50975
Superspher® 60 RP-select B (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinônimo(s):
TM=["Superspher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
product name
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART® 125-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Superspher®
Características
endcapped: no
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
12.5 cm × 4 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
4 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 100000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 3.0 - 4.5