1.50673
Purospher® STAR Phenyl (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Sinônimo(s):
Purospher® STAR Phenyl, 3µm Hibar® HR 100-2.1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Purospher® STAR Phenyl (3 µm), L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped: no
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
12.5% Carbon loading
Parâmetros
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Phenyl bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
Faixa de pH operacional
1.5-10.5
técnica de separação
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Enhanced selectivity for aromatic compounds
- Suitable for use with highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications