Documentos
1.50329
Supelco
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] C8 coluna de HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensão da rotulagem
12.5% Carbon loading
Parâmetros
400 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Coluna de HPLC
O LiChrospher® RP-8 é um suporte de gel de sílica esférico, confiável e versátil, produzido de forma tradicional, com propriedades de fase reversa C-8. É adequado para separação de compostos neutros, ácidos e básicos fracos. Esse sorvente é empacotado em uma coluna de HPLC Hibar 250-4. Para a montagem de uma coluna de guarda LiChroCART 4-4, deve-se usar o suporte para coluna de guarda 1.51487.
Nota de análise
Pressão: ≤ 90 bar
Pratos teóricos (N/m) (tolueno): ≥ 55000
Simetria (tolueno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (tolueno): 1,0-2,0
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany