recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nível de qualidade
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... NEK9(91754)
Descrição geral
Embalagem
Qualidade
propriedades físicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2