14-721-M
EGFR (T790M, L858R) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant human EGFR, amino acids 696-end containing the mutations T790M & L858R, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linha de produto
Upstate®
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
peso molecular
Mw 85.8 kDa
purificado por
(Glutathione-agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão
(FUNCTION: SwissProt: P00533 # Isoform 2/truncated isoform may act as an antagonist. )
NM_005228.3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
doença(s) relevante(s)
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
Descrição geral
Aplicação
Metabolism
Inflammation & Immunology
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1