Key Documents
14-715-M
Sigma-Aldrich
GRK6 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK6. For use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
peso molecular
Mw 69.8 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... GRK6(2870)
Descrição geral
N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK6
G protein coupled receptor kinase
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: GRK6
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of casein
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2