14-664-M
Mnk2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, full length Mnk2, for use in Kinase Assays.
About This Item
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linha de produto
Upstate®
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
peso molecular
Mw 50 kDa
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão
(FUNCTION: SwissProt: Q9HBH9 # May play a role in the response to environmental stress and cytokines. Appears to regulate transcription by phosphorylating EIF4E, thus increasing the affinity of this protein for the 7-methylguanosine-containing mRNA cap. )
NM_017572.3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
Aplicação
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1