Documentos Principais
1.46505
Millipore
Inactivator Sol. w. LTHTh
About This Item
esterilidade
sterile; autoclaved
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
ready-to-use
pH
7 ( in H2O)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
adequação
nonselective for
Embalagem
90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
Armazenamento e estabilidade
Store at +2°C to +25°C.
Outras notas
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.