Documentos Principais
14-644-M
Sigma-Aldrich
EphA3 Protein, active, 10 µg
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.28
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
100
300
descrição
protein target EphA3
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... EPHA3(2042)
Descrição geral
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human EphA3 amino acids 578-end.
Embalagem
Also available in 10 μg size (cat#14-644) and in bulk (cat#14-644-K).
Qualidade
Routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
propriedades físicas
49kDa
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Nota de análise
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2