Documentos Principais
14-642-M
Sigma-Aldrich
PTPMEG-1 Protein, 10 µg
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
peso molecular
Mw 83.1 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
N-Terminal GST-tagged, recombinant, human PTPMEG-1, amino acids 423-end
recombinant human PTPMEG-1, amino acids 423-end
Aplicação
N-terminal GST-tagged, recombinant, human PTPMEG-1, amino acids 423-end, for use in Phosphatase Assays.
Research Category
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
  • Protein Target: PTPMEG-1
  • Target Sub-Family:Tyr phosphatase
Qualidade
routinely evaluated in a PTPMEG-1 Phosphatase Assay
forma física
Format: Glutathione agarose affinity chromatography
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2