Documentos Principais
14-633-M
Sigma-Aldrich
PAK6 Protein, active, 10 µg
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
peso molecular
Mw 37.9 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
N-terminal His6-tagged, recombinant, human PAK6, amino acids 382-end
baculovirus in Sf21 cells
Aplicação
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human PAK6, amino acids 382-end, for use in Kinase Assays.
Research Category
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: PAK6
Target Sub-Family: STE
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of PAKtide
forma física
Format: Ni2+/NTA-agarose
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2