Descrição geral
SIZE: 822 amino acids; 94638 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Cytoplasm. Nucleus. Note=Associated with the chromatin.
TISSUE SPECIFICITY: Expressed in a variety of lymphoid cell lines.
SIMILARITY: SwissProt: P16591 ## Belongs to the protein kinase superfamily. Tyr protein kinase family. Fes/fps subfamily. & Contains 1 FCH domain. & Contains 1 protein kinase domain. & Contains 1 SH2 domain.
Qualidade
propriedades físicas
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2