Documentos Principais
1.46011
Millipore
B. Parker A. -LI EP+USP 22ml
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
solid
Características
ready-to-use
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8 ( in H2O)
aplicação(ões)
bioburden testing
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
20-25°C
adequação
Staphylococcus spp. (spp.)
Aplicação
Identification and enumeration of Staphylococcus aureusin in controlled environments
Embalagem
90 mm settle plate with 22 ml filling volume (20 plates per box) for long incubation (LI)