14-586
MAPKAP Kinase 3 Protein, unactive, 50 µg
About This Item
fonte biológica
human
Nível de qualidade
peso molecular
Mw ~69.8 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
N-terminal, GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end
expressed in E.coli cells
Aplicação
Activation Assay
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Obesity|Metabolic Disorders
Obesity|Metabolic Disorders
Unactive, N-terminal, GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
Ações bioquímicas/fisiológicas
- Protein Target: MAPKAP-K3
- Target Sub-Family:CAMK
Qualidade
Routinely evaluated to activate SAPK2a (14-587).
forma física
Format: Glutathione agarose affinity chromatography
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2