Nível de qualidade
100
300
peso molecular
Mw 37.9 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
N-terminal His6-tagged, recombinant, human NEK7, amino acids 2-end
expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Aplicação
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human NEK7, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: NEK7
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of FLAKSFGSPNRAYKK
forma física
Format: Ni2+/NTA-agarose
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2