Documentos Principais
14-537-M
Sigma-Aldrich
MKK6/SKK3 (S599D, T603D) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal MBP tagged, recombinant, human MKK6/SKK3 residues 4-end containing S599D & T603D mutations. For use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
peso molecular
Mw 80.6 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... MAP2K6(5608)
Descrição geral
N-terminal MBP tagged, recombinant, human MKK6/SKK3 residues 4-end containing S599D and T603D mutations.
Product Source: Human MKK6/SKK3 expressed in E. coli
Aplicação
Research Category
Metabolism
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: MKK6
Target Sub-Family: STE
Qualidade
Routinely evaluated by phosphorylation of p38α/SAPK2a, unactive (14-252).
forma física
Amylose Agarose
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2