Documentos
14-496-M
Sigma-Aldrich
PKCβII Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human PKCβII. For use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in Sf21 cells
peso molecular
Mw 78.2 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human PKCβII
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: PKCβII
Embalagem
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-496M when ordering the 250 µg size.
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of Histone H1
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2