1.44257
Adaptador Touch para gás comprimido RCS
for use with RCS® High Flow Touch, for testing compressed gas
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum adapter
Agency
non-compendial
descrição
pressure head
linha de produto
RCS®
Características
portable
embalagem
pkg of 1 kit
aplicação(ões)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with RCS® High Flow Touch
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Compatibilidade
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Conteúdo relacionado
A realização de testes microbiológicos em alimentos é uma parte fundamental da gestão da segurança e da qualidade dos alimentos. Saiba mais sobre a ampla gama de testes que abrangem patógenos e organismos que causam deterioração.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.