Documentos Principais
144216
Universal Battery Charger
for use with RCS® Isolator
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 kit
aplicação(ões)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with RCS® Isolator
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
940820 (RCS Isolator)
For charging the integrated 12 V NiMH batteries of the RCS Isolator operating unit
Informações legais
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany