14-347-M
CHK2 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human CHK2, residues 5-543, containing N-terminal GST & C-terminal His-6 tags, for use in Kinase Assays.
About This Item
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
linha de produto
Upstate®
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
peso molecular
Mw 89.6 kDa
purificado por
(glutathione-agarose and Ni2+/NTA-agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão
(FUNCTION: SwissProt: O96017 # Regulates cell cycle checkpoints and apoptosis in response to DNA damage, particularly to DNA double-strand breaks. Inhibits CDC25C phosphatase by phosphorylation on ′Ser-216′, preventing the entry into mitosis. May also play a role in meiosis. Regulates the TP53 tumor suppressor through phosphorylation at ′Thr-18′ and ′Ser-20′. )
NM_001005735.1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... CHEK2(11200)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1