126871
Alsterpaullone, 2-Cyanoethyl - CAS 852529-97-0 - Calbiochem
A cell-permeable and reversible Alsterpaullone derivative that acts as a highly potent, ATP-competitive, selective inhibitor of Cdk1/cyclin B and GSK-3β.
Sinônimo(s):
Alsterpaullone, 2-Cyanoethyl - CAS 852529-97-0 - Calbiochem, 3-(6-Oxo-9-nitro-5,6,7,12-tetrahydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-2-yl)propionitrile
About This Item
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light orange
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cdkl/Gsk-3β, Cyclin B
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2