125186M
Eshmuno® CMX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® CMX, volume 5 mL, prepacked column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
(Carboxyethyl with Alkyl-Functional Groups)
Materiais
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile (
sterile)
linha de produto
Eshmuno®
forma
prepacked column
Parâmetros
≤8 bar pressure
300 cm/hr max. flow rate
volume
5 mL
Grupo ativo da matriz
Polyvinyl Ether
tamanho médio de partícula
50 μm
capacidade
~60 mL, resin binding capacity
aplicação(ões)
ADC
mAb
recombinant protein
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Intensify processes and decrease costs by reducing the number of chromatographic steps and buffer consumption
- Improve performance with higher recovery rates, high selectivity and superior dynamic binding capacity
- Improve the user experience with a broad operational window, simplified process development and easy column packing due to a rigid base bead
Embalagem
Informações legais
produto relacionado
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.