12-428
Phospho-acetyl Histone H3 Peptide
biotin conjugate
About This Item
Nome do produto
Phospho (Ser10)-acetyl (Lys9/14)-Histone H3 Peptide, biotin conjugate, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Aplicação
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1